Läs mer
N-Fmoc-L-prolin pentafluorfenylester, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15490159
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490159 5 g 5g
15400169 250 mg 250mg
15480159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63457.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86060-90-4
Molekylformel C26H18F5NO4
Molekylvikt (g/mol) 503.425
MDL-nummer MFCD00065672
InChI-nyckel CQBLOHXKGUNWRV-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-pro-opfp, fmoc-l-pro-opfp, fmoc-l-proline pentafluorophenyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 1-9h-fluoren-9-ylmethyl 2-pentafluorophenyl ester, 2s, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-proline pentafluorophenyl ester, 1-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-l-proline pentafluorophenyl ester, 1-9h-fluoren-9-ylmethyl 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2s-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-o-9h-fluoren-9-ylmethyl 2-o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2s-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PubChem CID 2733412
IUPAC-namn 1-0-(9H-fluoren-9-ylmetyl) 2-0-(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) (2S)-pyrrolidin-1,2-dikarboxylat
LEDER C1CC(N(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(=O)OC5=C(C(=C(C(=C5F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-proline pentafluorophenyl ester
Smältpunkt 127 °C till 129 °C
Beilstein 4731096
Kvantitet 5 g
Formel vikt 503.42
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast