Läs mer
N-Fmoc-L-propargylglycin, 95 %
Produktkod. 15438717
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438717 250 mg 250mg
15418717 1 g 1g
15428717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52171.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 198561-07-8 | C20H17NO4 | 335,359 g/mol
Fmoc-propargyl-Gly-OH är ett Fmoc-skyddat glycinderivat användbart för peptidsyntestekniker i fast fas. Denna förening kan vara användbar som en ovanlig aminosyraanalog för att hjälpa till vid dekonvolutionen av proteinstruktur och funktion. N-Fmoc-L-propargylglycin är en icke-naturlig aminosyra som används för triazoltvärbindningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fmoc-propargyl-Gly-OH är ett Fmoc-skyddat glycinderivat användbart för peptidsyntestekniker i fast fas. Denna förening kan vara användbar som en ovanlig aminosyraanalog för att hjälpa till vid dekonvolutionen av proteinstruktur och funktion. N-Fmoc-L-propargylglycin är en icke-naturlig aminosyra som används för triazoltvärbindningen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 198561-07-8
Molekylformel C20H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 335.359
MDL-nummer MFCD01075095
InChI-nyckel DJGMNCKHNMRKFM-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-l-propargylglycine, fmoc-pra-oh, fmoc-propargyl-gly-oh, s-2-fmoc-amino-4-pentynoic acid, s-n-fmoc-2-2'-propynyl glycine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino pent-4-ynoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pent-4-ynoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino pent-4-ynoic acid, 4-pentynoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2s, 4-pentynoicacid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2s
PubChem CID 2734461
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)pent-4-ynsyra
LEDER C#CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-propargylglycine
Kvantitet 250 mg
Beilstein 9151699
Formel vikt 335.36
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.