missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Fmoc-L-serin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 11404537
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404537 1 g 1g
11414537 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11404537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21079.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 73724-45-5 | C18H16NO5 | 326.33 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 73724-45-5
Molekylformel C18H16NO5
Molekylvikt (g/mol) 326.33
MDL-nummer MFCD00051928
InChI-nyckel JZTKZVJMSCONAK-INIZCTEOSA-M
Synonym fmoc-ser-oh, fmoc-l-serine, fmoc-l-ser-oh, n-fmoc-l-serine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-serine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-serine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl serine, s-fmoc-2-amino-3-hydroxypropionic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-serine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 6541433
LEDER OC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C([O-])=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-serine
Smältpunkt 102°C to 106°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 4715791
Optisk rotation +13.6° (c=1 in Ethyl Acetate)
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-hydroxipropansyra
Formel vikt 327.34
Procent renhet ≥97%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.