missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Fmoc-L-threonine (2-Tolyl-2-oxo-ethyl)ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Fmoc-L-threonine (2-Tolyl-2-oxo-ethyl)ester |
| CAS | 1356841-91-2 |
| Molekylformel | C28 H27 N O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)threonine (2-Tolyl-2-oxo-ethyl)ester, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-threonine 2-(4-Methylphenyl)-2-oxoethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H27NO6/c1-17-11-13-19(14-12-17)25(31)16-34-27(32)26(18(2)30)29-28(33)35-15-24-22-9-5-3-7-20(22)21-8-4-6-10-23(21)24/h3-14,18,24,26,30H,15-16H2,1-2H3,(H,29,33)/t18-,26+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)OCC(=O)c4ccc(C)cc4 |
| IUPAC-namn | [2-oxo-2-(p-tolyl)ethyl] (2S,3R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-hydroxy-butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.52 |
| Formel vikt | 473.1838 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?