Läs mer
N-Fmoc-L-tyrosin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15466428
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466428 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15466428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59967.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92954-90-0 | C24H21NO5 | 403.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-tyrosine
CAS 92954-90-0
Smältpunkt 182°C to 187°C
Molekylformel C24H21NO5
MDL-nummer MFCD00134890
Kvantitet 1 g
Beilstein 3573123
Synonym fmoc-tyr-oh, fmoc-l-tyrosine, fmoc-tyrosine, nalpha-fmoc-l-tyrosine, n-fmoc-l-tyrosine, fmoc-tyr, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-tyrosine, n, a-fmoc-l-tyrosine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, tyrosine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
InChI-nyckel SWZCTMTWRHEBIN-ANBDAQEENA-N
Optisk rotation −20° (c=1 in DMF)
LEDER OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-(4-hydroxifenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 403.43
PubChem CID 6957986
Formel vikt 403.43
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.