Läs mer
N-Fmoc-L-valin, 98 %
Produktkod. 11460117
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460117 25 g 25g
11450117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21030.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 68858-20-8 | C20H21NO4 | 339,39 g/mol
Det är potentiellt användbart för proteomikstudier och peptidsyntestekniker i fast fas. Fmoc-valin (utöver de andra aminosyrorna) används vanligtvis för att syntetisera 4-tiazolidinoner (t.ex. (E)-5-(4-etylbensyliden)-2-tioxotiazolidin-4-on [E925745]) och 4-metatiazanoner också.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är potentiellt användbart för proteomikstudier och tekniker för fastfaspeptidsyntes. Fmoc-valin (utöver de andra aminosyrorna) används vanligtvis för att syntetisera 4-tiazolidinoner (t.ex. (E)-5-(4-etylbensyliden)-2-tioxotiazolidin-4-on [E925745]) och 4-metatiazanoner också.
Löslighet Löslighet i metanol ger mycket
svag grumlighet.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68858-20-8
Molekylformel C20H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 339.39
MDL-nummer MFCD00037124
InChI-nyckel UGNIYGNGCNXHTR-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-l-valine, fmoc-val-oh, fmoc-l-val-oh, n-fmoc-l-valine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-valine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-valine, fmoc-valine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-alpha-fmoc-l-valine, s-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl valine
PubChem CID 688217
LEDER CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-valine
Smältpunkt 142 °C till 147 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2177443
Optisk rotation −17° (c=1 i DMF)
IUPAC-namn (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)metoxi]karbonyl}amino)-3-metylbutansyra
Formel vikt 339.39
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.