Läs mer
N-Fmoc-N-metyl-D-leucin, 97 %
Produktkod. 15420859
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15420859 25 g 25g
15400859 1 g 1g
15410859 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420859 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63895.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 103478-63-3 | C22H25NO4 | 367,45 g/mol
Tripeptider framställdes med hjälp av koppling av N-Fmoc-N-metyl-D-leucin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tripeptider framställdes med hjälp av koppling av N-Fmoc-N-metyl-D-leucin.
Löslighet Lösligt i klar
lösning (0,3 gram i 2 ml DMF).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103478-63-3
Molekylformel C22H25NO4
Molekylvikt (g/mol) 367.45
MDL-nummer MFCD00235877
InChI-nyckel BUJQSIPFDWLNDC-GNLPSFAGNA-N
Synonym fmoc-n-me-d-leu-oh, fmoc-n-methyl-d-leucine, fmoc-d-n-me-leu-oh, d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-4-methyl-pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-d-meleu-oh, ambotzfaa1517, pubchem18971, h-n-me-d-ala.hcl
PubChem CID 7019520
IUPAC-namn (2R)-2-[9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonyl(metyl)amino]-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-N-methyl-D-leucine
Färg Vitt
Beilstein 7350417
Löslighetsinformation Löslig i klar lösning (0,3 gram i 2 ml DMF).
Kvantitet 25 g
Formel vikt 367.44
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.