Läs mer
N-Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15409528
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15409528 5 g 5g
15419528 250 mg 250mg
15499518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15409528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63055.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138775-05-0 | C25H23NO4 | 401.462 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138775-05-0
Molekylformel C25H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 401.462
MDL-nummer MFCD00153392
InChI-nyckel GBROUWPNYVBLFO-HSZRJFAPSA-N
Synonym fmoc-n-methyl-d-phenylalanine, fmoc-d-mephe-oh, fmoc-n-me-d-phe-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino-3-phenylpropanoic acid, fmoc-nalpha-methyl-d-phenylalanine, d-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-3-phenylpropanoic acid, ambotzfaa1333, fmoc-nme d phe-oh, fmoc-n-, a-methyl-d-phenylalanine
PubChem CID 978357
IUPAC-namn (2R)-2-[9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonyl(metyl)amino]-3-fenylpropansyra
LEDER CN(C(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine
Beilstein 8441627
Kvantitet 5 g
Formel vikt 401.45
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.