Läs mer
N-Fmoc-N-methyl-L-alanine, 95%
Produktkod. 15470089
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470089 5 g 5g
15480089 25 g 25g
15490089 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470089 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63411.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 84000-07-7 | C19H19NO4 | 325.36 g/mol
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Also used in N-methyl amino acids for peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Also used in N-methyl amino acids for peptide synthesis.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Refrigerate. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84000-07-7
Molekylformel C19H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 325.36
MDL-nummer MFCD00153384
InChI-nyckel JOFHWKQIQLPZTC-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-n-me-ala-oh, fmoc-n-methyl-l-alanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino propanoic acid, fmoc-nalpha-methyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino propanoic acid, l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-l-alanine, fmoc-l-meala-oh, ambotzfaa1395
PubChem CID 688634
IUPAC-namn (2S)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]propanoic acid
LEDER CC(N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-N-methyl-L-alanine
Smältpunkt 140°C
Beilstein 4329998
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 325.36
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.