Läs mer
N-Fmoc-N-methyl-L-alanine, 95%
Beskrivning
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Also used in N-methyl amino acids for peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Also used in N-methyl amino acids for peptide synthesis.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Refrigerate. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Fmoc-N-methyl-L-alanine |
| Smältpunkt | 140°C |
| Beilstein | 4329998 |
| Löslighetsinformation | Slightly soluble in water. |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 325.36 |
| Procent renhet | 95% |
| Fysisk form | Fast |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.