Läs mer
N-Fmoc-N-metyl-L-isoleucin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15430439
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15430439 5 g 5g
15440439 250 mg 250mg
15420439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15430439 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63640.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 138775-22-1 | Molekylformel: C22H25NO4 | Molekylvikt: 367,45 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138775-22-1
Molekylformel C22H25NO4
Molekylvikt (g/mol) 367.45
MDL-nummer MFCD00153389
InChI-nyckel IQIOLCJHRZWOLS-DZLYFNQKNA-N
Synonym fmoc-n-me-ile-oh, fmoc-n-methyl-l-isoleucine, fmoc-n-me-lle-oh, n-fmoc-n-methyl-l-isoleucine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-l-isoleucine, 2s,3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-3-methylpentanoic acid, fmoc-melle-oh, fmoc-l-meile-oh, ambotzfaa1398, pubchem18966
PubChem CID 15433034
IUPAC-namn (2S,3S)-2-[9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonyl(metyl)amino]-3-metylpentansyra
LEDER CC[C@H](C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-N-methyl-L-isoleucine
Beilstein 7548444
Kvantitet 5 g
Formel vikt 367.44
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.