Läs mer
N-Fmoc-N-methyl-L-isoleucine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7055136
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15440439
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63640.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138775-22-1
Molekylformel C22H25NO4
Molekylvikt (g/mol) 367.45
MDL-nummer MFCD00153389
InChI-nyckel IQIOLCJHRZWOLS-DZLYFNQKNA-N
Synonym fmoc-n-me-ile-oh, fmoc-n-methyl-l-isoleucine, fmoc-n-me-lle-oh, n-fmoc-n-methyl-l-isoleucine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-l-isoleucine, 2s,3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-3-methylpentanoic acid, fmoc-melle-oh, fmoc-l-meile-oh, ambotzfaa1398, pubchem18966
PubChem CID 15433034
IUPAC-namn (2S,3S)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-3-methylpentanoic acid
LEDER CC[C@H](C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-N-methyl-L-isoleucine
Beilstein 7548444
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 367.44
Procent renhet 95%
Fysisk form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.