Läs mer
N-Fmoc-N-methyl-L-norleucine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15480999
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480999 5 g 5g
15470999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480999 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63992.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112883-42-8
Molekylformel C22H25NO4
Molekylvikt (g/mol) 367.45
MDL-nummer MFCD00235878
InChI-nyckel RZZXDYZWHUAOEK-GNLPSFAGNA-N
Synonym fmoc-n-me-nle-oh, fmoc-n-methyl-l-norleucine, fmoc-nalpha-methyl-l-norleucine, l-norleucine,n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, l-norleucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino hexanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino hexanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-l-norleucine, ambotzfaa6460, fmoc-n-me-nle-oh hplc
PubChem CID 7019522
IUPAC-namn (2S)-2-[9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonyl(metyl)amino]hexansyra
LEDER CCCC[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-N-methyl-L-norleucine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 367.44
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.