Läs mer
N-Fmoc-N-metyl-L-valin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15480479
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480479 1 g 1g
15490479 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480479 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63671.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84000-11-3 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
N-Fmoc-N-metyl-L-valin används som enzymsubstrat och reagens, odlingsmedietillsatser, färgämnen, fläckar och indikatorer. Det är också involverat i framställningen av N-metylerade peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Fmoc-N-metyl-L-valin används som enzymsubstrat och reagens, odlingsmedietillsatser, färgämnen, fläckar och indikatorer. Det är också involverat i framställningen av N-metylerade peptider.
Löslighet
Lite löslig i vatten och dimetylformamid.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, baser och alkalimetaller. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84000-11-3
Molekylformel C21H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 353.42
MDL-nummer MFCD00153395
InChI-nyckel YCXXXPZNQXXRIG-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-n-me-val-oh, fmoc-n-methyl-l-valine, n-fmoc-n-methyl-l-valine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl-l-valine, l-valine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-3-methyl-butanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, ambotzfaa1411, fmoc-n-me-l-val-oh
PubChem CID 978328
IUPAC-namn (2S)-2-[9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonyl(metyl)amino]-3-metylbutansyra
LEDER CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-N-methyl-L-valine
Smältpunkt 187°C to 190°C
Färg Vitt
Löslighetsinformation Slightly soluble in water and dimethyl formamide.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 353.41
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.