Läs mer
N-Fmoc-N-metylglycin, 98 %
Produktkod. 15459278
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15459278 25 g 25g
15449278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15459278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62806.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77128-70-2 | C18H19NO5 | 329,352 g/mol
N-Fmoc-N-metylglycin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-Fmoc-N-metylglycin är en viktig råvara och intermediär som används inom
organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i DMF.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77128-70-2
Molekylformel C18H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 329.352
MDL-nummer MFCD00151926
InChI-nyckel CUJSWOOWOONPRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-sarcosine monohydrate, fmoc-sarcosine hydrate, 2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino acetic acid hydrate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino acetic acid hydrate, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino acetic acid;hydrate, fmoc-sarcosinehydrate, ksc915q4d, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-n-methylglycine-water 1/1
PubChem CID 56763849
IUPAC-namn 2-[9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonyl(metyl)amino]ättiksyra;hydrat
LEDER CN(CC(=O)O)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-N-methylglycine
Kvantitet 25 g
Beilstein 6660958
Löslighetsinformation Lösligt i DMF.
Formel vikt 311.33
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.