Läs mer
N-Fmoc-O-benzylphospho-L-threonine, 97%
Produktkod. 15419438
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419438 250 mg 250mg
15409438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15419438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63006.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175291-56-2 | C26H26NO8P | 511.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175291-56-2
Molekylformel C26H26NO8P
Molekylvikt (g/mol) 511.47
MDL-nummer MFCD00797870
InChI-nyckel HOFDVXHILSPFNS-OSPHWJPCSA-N
Synonym fmoc-o-benzylphospho-l-threonine, fmoc-thr po obzl oh-oh, fmoc-thr hpo3bzl-oh, fmoc-l-thr po obzl oh-oh, fmoc-thr po3bzlh-oh, 2s,3r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-benzyloxy hydroxy phosphoryl oxy butanoic acid, n-fmoc-o-benzylphospho-l-threonine, pubchem20602, fmoc-thr po3bzlh-oh hplc, fmoc-o-hydroxy benzyloxy phosphinyl-l-thr-oh
PubChem CID 15224585
IUPAC-namn (2S,3R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-[hydroxi(fenylmetoxi)fosforyl]oxibutansyra
LEDER C[C@@H](OP(O)(=O)OCC1=CC=CC=C1)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-O-benzylphospho-L-threonine
Beilstein 7557104
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 511.46
Känslighet Moisture sensitive
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.