Läs mer
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-allo-threonine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15412779
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412779 1 g 1g
15422779 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66486.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 170643-02-4
Molekylformel C23H27NO5
Molekylvikt (g/mol) 397.47
MDL-nummer MFCD00077074
InChI-nyckel LZOLWEQBVPVDPR-JLTOFOAXSA-N
Synonym fmoc-d-allo-thr tbu-oh, 2r,3r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tert-butoxy butanoic acid, fmoc-d-allo-threonine tbu-oh, nalpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-o-t-butyl-d-allo-threonine, n-fmoc-o-tert-butyl-d-allothreonine, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-o-tert-butyl-d-allothreonine, o-tert-butyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-allothreonine, o-tert-butyl-n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-d-allothreonine, 2r,3r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, d-allothreonine,o-1,1-dimethylethyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
PubChem CID 10949330
IUPAC-namn (2R,3R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]butansyra
LEDER C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-O-tert-butyl-D-allo-threonine
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 397.47
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.