Läs mer
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-serin, 98 %
Produktkod. 15448948
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448948 5 g 5g
15438948 1 g 1g
15458948 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15448948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62439.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
CAS: 128107-47-1 | C22H25NO5 | 383,444 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128107-47-1
Molekylformel C22H25NO5
Molekylvikt (g/mol) 383.444
MDL-nummer MFCD00077071
InChI-nyckel REITVGIIZHFVGU-LJQANCHMSA-N
Synonym fmoc-d-ser tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-d-serine, fmoc-d-ser but-oh, pubchem10040, ksc915q4f, o-tert-butyl-n-fmoc-l-serine, 2r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, d-serine, o-1,1-dimethylethyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r-3-tert-butoxy-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino propanoic acid, fmoc-o-tert.butyl-d-serine
PubChem CID 7004204
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]propansyra
LEDER CC(C)(C)OCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-O-tert-butyl-D-serine
Smältpunkt 131°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 5309984
Formel vikt 383.44
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.