Läs mer
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine, 95%
Produktkod. 15489248
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15489248 25 g 25g
15469248 1 g 1g
15479248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15489248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62765.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118488-18-9 | C28H29NO5 | 459.54 g/mol
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosin är potentiellt användbar för proteomikstudier och fastfaspeptidsyntestekniker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosin är potentiellt användbar för proteomikstudier och fastfaspeptidsyntestekniker.
Löslighet
Löslig i 1 mmol i 2 ml dimetylformamid (klart löslig). Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118488-18-9
Molekylformel C28H29NO5
Molekylvikt (g/mol) 459.54
MDL-nummer MFCD00065684
InChI-nyckel JAUKCFULLJFBFN-KSYWNVGFNA-N
Synonym fmoc-d-tyr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-d-tyrosine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxy phenyl propanoic acid, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-o-tert-butyl-d-tyrosine, 2r-3-4-tert-butoxy phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, d-tyrosine, o-1,1-dimethylethyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, ambotzfaa1341, pubchem10054, fmoc-d-tyr but-oh, fmoc-o-tert.butyl-d-tyrosine
PubChem CID 12968135
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-[4-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]fenyl]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC1=CC=C(C[C@@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine
Kvantitet 25 g
Beilstein 6691868
Löslighetsinformation Soluble in 1 mmole in 2 ml dimethylformamide (Clearly soluble). Slightly soluble in water.
Formel vikt 459.53
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.