Läs mer
N-Fmoc-O-tert-butyl-L-serin, 97 %
Produktkod. 15465738
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465738 5 g 5g
15475738 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59422.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71989-33-8 | C22H24NO5 | 382,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71989-33-8
Molekylformel C22H24NO5
Molekylvikt (g/mol) 382.44
MDL-nummer MFCD00037127
InChI-nyckel REITVGIIZHFVGU-IBGZPJMESA-M
Synonym fmoc-ser tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-serine, fmoc-ser t-bu-oh, fmoc-ser but, fmoc-o-tert.butyl-l-serine, fmoc-ser tbu, fmoc-ser but-oh, pubchem10035, fmoc-l-ser otbu oh, fmoc-l-ser tbu-oh
PubChem CID 2724633
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-O-tert-butyl-L-serine
Smältpunkt 127°C to 130°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3632013
Optisk rotation +26° (c=1 in Ethyl Acetate)
Formel vikt 383.44
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.