Läs mer
N-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15476128
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476128 25 g 25g
15466128 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59730.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71989-38-3 | C28H29NO5 | 459.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71989-38-3
Molekylformel C28H29NO5
Molekylvikt (g/mol) 459.54
MDL-nummer MFCD00037129
InChI-nyckel JAUKCFULLJFBFN-KSYWNVGFNA-N
Synonym fmoc-tyr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-tyrosine, fmoc-tyr but-oh, fmoc-tyr t-bu-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxy phenyl propanoic acid, fmoc-tyr but, n-fmoc-o-tert-butyl-l-tyrosine, nalpha-fmoc-o-tert-butyl-l-tyrosine, n-9-fluorenylmethoxy carbonyl-o-tert-butyl-l-tyrosine, 2s-3-4-tert-butoxy phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 10895791
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-[4-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]fenyl]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC1=CC=C(C[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine
Smältpunkt 153°C to 156°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 4216652
Optisk rotation −29° (c=1 in DMF)
Formel vikt 459.53
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.