Läs mer
N-Fmoc-O-tert-butyl-N-metyl-L-serin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15480399
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480399 5 g 5g
15490399 250 mg 250mg
15470399 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63614.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 197632-77-2 | Molekylformel: C23H27NO5 | Molekylvikt: 397,471 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 197632-77-2
Molekylformel C23H27NO5
Molekylvikt (g/mol) 397.471
MDL-nummer MFCD02094430
InChI-nyckel PQSAXALAXPNFMG-FQEVSTJZSA-N
Synonym fmoc-n-me-ser tbu-oh, n-fmoc-n-methyl-o-tert-butyl-l-serine, fmoc-n-methyl-o-t-butyl-l-serine, fmoc-n-methyl-o-tert-butyl-l-serine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-o-t-butyl-l-serine, 2s-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino-3-tert-butoxy propanoic acid, fmoc-meser tbu-oh, pubchem19046, fmoc-n-me-serine tbu-oh
PubChem CID 7010370
IUPAC-namn (2S)-2-[9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonyl(metyl)amino]-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]propansyra
LEDER CC(C)(C)OCC(C(=O)O)N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-O-tert-butyl-N-methyl-L-serine
Smältpunkt 213 °C till 218 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 397.46
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint fast ämne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.