Läs mer
N-Fmoc-O-tert-butyl-N-methyl-L-threonine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15419718
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419718 1 g 1g
15429718 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15419718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63170.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117106-20-4
Molekylformel C24H29NO5
Molekylvikt (g/mol) 411.50
MDL-nummer MFCD02094431
InChI-nyckel VIUVLZHFMIFLHU-VFNWGFHPSA-N
Synonym fmoc-n-me-thr tbu-oh, 2s,3r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino-3-tert-butoxy butanoic acid, n-fmoc-n-methyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-n-methyl-o-t-butyl-l-threonine, pubchem19052, fmoc-n-me-thr but-oh, fmoc-nalpha-methyl-o-t-butyl-l-threonine, fmoc-n-alpha-methyl-o-t-butyl-l-threonine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-o-t-butyl-l-threonine
PubChem CID 7010372
IUPAC-namn (2S,3R)-2-[9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonyl(metyl)amino]-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]butansyra
LEDER C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-O-tert-butyl-N-methyl-L-threonine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 411.49
Procent renhet 99%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.