Läs mer
N-Fmoc-S-acetamidomethyl-L-cysteine, 95%
Produktkod. 15435578
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435578 1 g 1g
15445578 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59306.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86060-81-3 | C21H22N2O5S | 414.48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86060-81-3
Molekylformel C21H22N2O5S
Molekylvikt (g/mol) 414.48
MDL-nummer MFCD00038769
InChI-nyckel CSMYOORPUGPKAP-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-cys acm-oh, fmoc-s-acetamidomethyl-l-cysteine, n alpha-fluorenylmethyloxycarbonyl-s-acetamidomethylcysteine, n, a-fmoc-s-acetaminomethyl-l-cysteine, n-fmoc-s-acetylamino methyl-l-cysteine, s-acetylamino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-cysteine, fmoc-cys acm, fmoc-s-acetamidomethyl-cys, l-cysteine, s-acetylamino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
PubChem CID 128799
IUPAC-namn (2R)-3-(acetamidometylsulfanyl)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)propansyra
LEDER CC(=O)NCSC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-S-acetamidomethyl-L-cysteine
Smältpunkt 147°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 4725388
Optisk rotation −33° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 414.47
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.