Läs mer
N-Fmoc-S-trityl-L-cystein, 95 %
Produktkod. 11397129
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397129 5 g 5g
11387129 1 g 1g
11307139 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27363.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 103213-32-7 | C37H30NO4S | 584,71 g/mol
Det är potentiellt användbart för proteomikstudier och fastfaspeptidsyntestekniker. Cystein är en mångsidig aminosyra involverad i många biologiska processer, inklusive bildandet av disulfidbindningar - en kritisk komponent i proteinstrukturen. Denna förening kan vara användbar som en ovanlig aminosyraanalog för att hjälpa till vid dekonvolutionen av proteinstruktur och funktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det
är potentiellt användbart för proteomikstudier och tekniker för syntes av peptider i fast fas. Cystein är en mångsidig aminosyra involverad i många biologiska processer, inklusive bildandet av disulfidbindningar - en kritisk komponent i proteinstrukturen. Denna förening kan vara användbar som en ovanlig aminosyraanalog för att hjälpa till vid dekonvolutionen av proteinstruktur och funktion.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103213-32-7
Molekylformel C37H30NO4S
Molekylvikt (g/mol) 584.71
MDL-nummer MFCD00038538
InChI-nyckel KLBPUVPNPAJWHZ-UMSFTDKQSA-M
Synonym fmoc-cys trt-oh, fmoc-s-trityl-l-cysteine, fmoc-l-cys trt-oh, n-fmoc-s-trityl-l-cysteine, fmoc-cys trt, n alpha-fluorenylmethyloxycarbonyl-s-tritylcysteine, r-9h-fluoren-9-yl methyl 1-hydroxy-3-tritylthio propan-2-yl carbamate, fmoc-s-trityl-cys, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl-l-cysteine, l-cysteine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl
PubChem CID 128239
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-tritylsulfanylpropansyra
LEDER [O-]C(=O)[C@H](CSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-S-trityl-L-cysteine
Smältpunkt 171 °C till 173 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel.
Optisk rotation +17° (c=1 i THF)
Formel vikt 585.71
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.