Läs mer
N-Fmoc-S-trityl-L-cysteine pentafluorophenyl ester, 98%
Produktkod. 15488086
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488086 5 g 5g
15498086 250 mg 250mg
15478086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63003.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115520-21-3 | C43H30F5NO4S | 751.768 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115520-21-3
Molekylformel C43H30F5NO4S
Molekylvikt (g/mol) 751.768
MDL-nummer MFCD00065639
InChI-nyckel FDAUCYDVXIPBDR-UMSFTDKQSA-N
Synonym fmoc-cys trt-opfp, r-perfluorophenyl 2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tritylthio propanoate, fmoc-s-trityl-l-cysteine pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoate, fmoc-cys trt-opfp hplc, n, a-fmoc-s-trityl-l-cysteine pentafluorophenyl ester, nalpha-fmoc-s-trityl-l-cysteine pentafluorophenyl ester, n alpha-fmoc-s-trityl-l-cysteine penta-fluorophenyl ester, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-s-trityl-l-cysteine pentafluorphenyl ester, pentafluorophenyl n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-trityl-l-cysteinate
PubChem CID 11050947
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-tritylsulfanylpropanoat
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)OC4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F)NC(=O)OCC5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-S-trityl-L-cysteine pentafluorophenyl ester
Beilstein 4225739
Kvantitet 5 g
Formel vikt 751.76
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.