missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Formyl-3-mercaptovaline, TRC

Produktkod. 17903445
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17903445 250 mg
17923895 500 mg
17944255 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17903445 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF701155250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 158411-82-6
Molekylformel C6 H11 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 177.22
Synonym N-Formyl-3-mercaptovaline, DL-Valine, N-formyl-3-mercapto-, NSC 28038, N-Formylpenicillamin
IUPAC-namn 2-formamido-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid
LEDER CC(C)(S)C(NC=O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Formylpenicillamin
InChI formel InChI=1S/C6H11NO3S/c1-6(2,11)4(5(9)10)7-3-8/h3-4,11H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 177.046
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.