Läs mer
N-Formyl Amlodipine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formyl Amlodipine |
| CAS | 93848-81-8 |
| Molekylformel | C21 H25 Cl N2 O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 4-(2-chlorophenyl)-2-[[2-(formylamino)ethoxy]methyl]-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, O3-Ethyl O5-Methyl 4-(2-Chlorophenyl)-2-(2-formamidoethoxymethyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O6/c1-4-30-21(27)19-16(11-29-10-9-23-12-25)24-13(2)17(20(26)28-3)18(19)14-7-5-6-8-15(14)22/h5-8,12,18,24H,4,9-11H2,1-3H3,(H,23,25) |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C(COCCNC=O)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C |
| IUPAC-namn | 3-O-ethyl 5-O-methyl 4-(2-chlorophenyl)-2-(2-formamidoethoxymethyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 436.886 |
| Formel vikt | 436.1401 |