Läs mer
N-Formyl Apixaban, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formyl Apixaban |
| CAS | 1351611-14-7 |
| Molekylformel | C26H25N5O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-Formyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C26H25N5O5/c1-36-20-11-9-19(10-12-20)31-24-21(23(28-31)25(34)27-16-32)13-15-30(26(24)35)18-7-5-17(6-8-18)29-14-3-2-4-22(29)33/h5-12,16H,2-4,13-15H2,1H3,(H,27,32,34) |
| LEDER | COc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)NC=O)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O |
| IUPAC-namn | N-formyl-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 487.51 |
| Formel vikt | 487.1856 |