Läs mer
N-formylbenzokain, TRC
Produktkod. 30137277
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137277 1 g
30010520 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137277 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF6973001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5422-63-9
Molekylformel C10 H11 N O3
Molekylvikt (g/mol) 193.199
Synonym 4-(Formylamino)benzoic Acid Ethyl Ester, Benzoic acid, p-formamido-, ethyl ester (6CI), Ethyl 4-(formylamino)benzoate, Ethyl 4-formamidobenzoate, Ethyl p-formamidobenzoate, NSC 12009, Ethyl 4-Formamidobenzoate, N-Formylbenzocaine, N-Formyl benzocaine
IUPAC-namn Etyl 4-formamidobenzoat
LEDER CCOC(=O)c1ccc(NC=O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-Formamidobenzoate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
Formel vikt 193.074
Procent renhet >95%