Läs mer
N-Formyl Bisoprolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formylbisoprolol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H31NO5/c1-15(2)20(14-21)11-18(22)13-25-19-7-5-17(6-8-19)12-23-9-10-24-16(3)4/h5-8,14-16,18,22H,9-13H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 353.2202 |
| Procent renhet | >95% |