missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Formyl-(D)-leucine (S)-1-[[2S,3S)-3-Hexyl-4-oxo-2-oxetanyl]methyl]dodecyl Ester ((D)-Leucine Orlistat), Mikromol
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
Beskrivning
N-Formyl-(D)-leucine (S)-1-[[2S,3S)-3-Hexyl-4-oxo-2-oxetanyl]methyl]dodecyl Ester ((D)-Leucine Orlistat), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S,S,S)-Orlistat |
| CAS | 104872-28-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (R,S,S,S)-Orlistat |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C29H53NO5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-Formyl-D-leucine (1S)-1-[[(2S,3S)-3-hexyl-4-oxo-2-oxetanyl]methyl]dodecyl Ester, [2S-[2alpha(R*),3beta]]-N-Formyl-D-leucine 1-[(3-Hexyl-4-oxo-2-oxetanyl)methyl]dodecyl Ester; |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC)OC(=O)[C@@H](CC(C)C)NC=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 495.73 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering