Läs mer
N-formyl Dapsone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]phenyl]formamide |
| CAS | 21501-24-6 |
| Molekylformel | C13 H12 N2 O3 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-[4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]phenyl]formamide, N-formyl Dapsone, 4-Amino-4'-formamidodiphenyl Sulfone, 4-Formamido-4'-aminodiphenyl Sulfone, 4'-Sulfanilylformanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O3S/c14-10-1-5-12(6-2-10)19(17,18)13-7-3-11(4-8-13)15-9-16/h1-9H,14H2,(H,15,16) |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(NC=O)cc2 |
| IUPAC-namn | N-[4-(4-aminophenyl)sulfonylphenyl]formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.311 |
| Formel vikt | 276.057 |