Läs mer
N-formyl Desloratadin, TRC
Produktkod. 17942535
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17942535 100 mg
17984565 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17942535 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF700300100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117810-61-4
Molekylformel C20 H19 Cl N2 O
Molekylvikt (g/mol) 338.83
Synonym N-Formyldesloratadine, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(N-formyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
IUPAC-namn 4-(8-kloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cykloepta[2,4-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-karbaldehyd
LEDER Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)C=O)c4ncccc4CCc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Formyl Desloratadine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H19ClN2O/c21-17-5-6-18-16(12-17)4-3-15-2-1-9-22-20(15)19(18)14-7-10-23(13-24)11-8-14/h1-2,5-6,9,12-13H,3-4,7-8,10-11H2
Formel vikt 338.1186
Procent renhet >95%