Läs mer
N-Formyl Dextromethorphan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formyl Dextromethorphan |
| CAS | 28973-48-0 |
| Molekylformel | C18 H23 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (9α,13α,14α)-3-Methoxymorphinan-17-carboxaldehyde, 3-Methoxy-9α,13α,14α-morphinan-17-carboxaldehyde, (+)-3-Methoxy-N-formylmorphinan, (+)-N-Formyl-3-methoxymorphinan, ent-3-Methoxymorphinan-17-carboxaldehyde, Morphinan-17-carboxaldehyde, 3-methoxy-, (9α,13α,14α)-, 9α,13α,14α-Morphinan-17-carboxaldehyde, 3-methoxy- (8CI), (9α,13α,14α)-3-Methoxymorphinan-17-carboxaldehyde, (+)-3-Methoxy-N-formylmorphinan, (+)-N-Formyl-3-methoxymorphinan, ent-3-Methoxymorphinan-17-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO2/c1-21-14-6-5-13-10-17-15-4-2-3-7-18(15,16(13)11-14)8-9-19(17)12-20/h5-6,11-12,15,17H,2-4,7-10H2,1H3/t15-,17+,18+/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc2C[C@H]3[C@H]4CCCC[C@@]4(CCN3C=O)c2c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.38 |
| Formel vikt | 285.1729 |