Läs mer
N-Formyl Duloxetine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formyl Duloxetine |
| CAS | 1243540-89-7 |
| Molekylformel | C19 H19 N O2 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (S)-N-Methyl-N-(3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propyl)formamide, Duloxetine Formamide, N-Methyl-N-[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]formamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO2S/c1-20(14-21)12-11-18(19-10-5-13-23-19)22-17-9-4-7-15-6-2-3-8-16(15)17/h2-10,13-14,18H,11-12H2,1H3/t18-/m0/s1 |
| LEDER | CN(CC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3)C=O |
| IUPAC-namn | N-methyl-N-[(3S)-3-naphthalen-1-yloxy-3-thiophen-2-ylpropyl]formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.425 |
| Formel vikt | 325.114 |