missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Formyl Erythromycin A (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formyl Erythromycin A |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H65NO14/c1-13-25-37(10,46)30(42)20(4)27(40)18(2)15-35(8,45)32(52-34-28(41)24(38(11)17-39)14-19(3)48-34)21(5)29(22(6)33(44)50-25)51-26-16-36(9,47-12)31(43)23(7)49-26/h17-26,28-32,34,41-43,45-46H,13-16H2,1-12H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| Formel vikt | 747.4405 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?