Läs mer
N-Formyl-L-leucine (3S,4S,6S)-3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester, Mikromol™
Beskrivning
N-Formyl-L-leucine (3S,4S,6S)-3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formyl-L-leucine (3S,4S,6S)-3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester |
| CAS | 130676-65-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Formyl-L-leucine (3S,4S,6S)-3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C29H53NO5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | [3S-(3alpha,4alpha,6beta)]-N-Formyl-L-leucine 3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester, Ro 40-4441, Orlistat impurity |
| LEDER | CCCCCCCCCCC[C@H]1C[C@H](OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 495.73 |
| Kvantitet | 25 mg |