Läs mer
N-Formyl-L-leucine, Mikromol™
Beskrivning
N-Formyl-L-leucine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formyl-L-leucine |
| CAS | 6113-61-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Formyl-L-leucine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H13 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | L-Leucine, N-formyl-, Leucine, N-formyl-, L- (8CI), N-Formyl-L-leucine, (2S)-2-Formamido-4-methylpentanoic acid, (S)-(+)-2-Formamido-4-methylpentanoic acid, N-Formyl-S-leucine, N-Formylleucine, NSC 334321 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3/c1-5(2)3-6(7(10)11)8-4-9/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)C[C@H](NC=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-formamido-4-methylpentanoic acid |
| Visa mer |