Läs mer
N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester |
| CAS | 130676-63-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C28 H53 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester (9Cl) |
| InChI formel | InChI=1S/C28H53NO3/c1-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-26(21-19-17-15-12-10-8-6-2)32-28(31)27(29-24-30)23-25(3)4/h17,19,24-27H,5-16,18,20-23H2,1-4H3,(H,29,30)/b19-17+/t26-,27+/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCC[C@@H](C\C=C\CCCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O |
| IUPAC-namn | [(E,10S)-henicos-7-en-10-yl] (2S)-2-formamido-4-methylpentanoate |
| Visa mer |