Läs mer
N-formyl-L-leucin, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15496387
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15496387 1 g 1g
15406397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33564.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6113-61-7 | C7H13NO3 | 159.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6113-61-7
Molekylformel C7H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 159.19
MDL-nummer MFCD00055861
InChI-nyckel HFBHOAHFRNLZGN-MDOHGIEYNA-N
Synonym n-formyl-l-leucine, n-formyl-leu-oh, n-formylleucine, l-leucine, n-formyl, unii-5tha63y4ff, 5tha63y4ff, 2s-2-formamido-4-methylpentanoic acid, n-formylleucine #, formylleucin, n-formyl leucine
PubChem CID 9880216
IUPAC-namn (2S)-2-formamido-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)C[C@H](NC=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Formyl-L-leucine
Smältpunkt 142°C to 145°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 159.18
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.