Läs mer
N-formyl-L-metionin, 95 %
Produktkod. 15420219
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420219 250 mg 250mg
15400219 1 g 1g
15410219 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420219 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63493.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
CAS: 4289-98-9 | C6H11NO3S | 177,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4289-98-9
Molekylformel C6H11NO3S
Molekylvikt (g/mol) 177.22
MDL-nummer MFCD00021033
InChI-nyckel PYUSHNKNPOHWEZ-YFKPBYRVSA-N
Synonym n-formyl-l-methionine, n-formylmethionine, for-met-oh, s-2-formamido-4-methylthio butanoic acid, formyl-l-methionine, formylmethionine, l-methionine, n-formyl, unii-ps9357b4xh, n-formyl methionine
PubChem CID 439750
ChEBI CHEBI:16552
IUPAC-namn (2S)-2-formamido-4-metylsulfanylbutansyra
LEDER CSCC[C@H](NC=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Formyl-L-methionine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 177.22
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.