missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Formyl Lenalidomide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formyl Lenalidomide |
| CAS | 2197414-56-3 |
| Molekylformel | C14H13N3O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-Formyllenalidomide, Formamide, N-[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindol-4-yl]- (ACI), N-[1,3-Dihydro-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-2H-isoindol-4-yl]formamide, N-Formyllenalidomide, N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)formamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O4/c18-7-15-10-3-1-2-8-9(10)6-17(14(8)21)11-4-5-12(19)16-13(11)20/h1-3,7,11H,4-6H2,(H,15,18)(H,16,19,20) |
| LEDER | O=CNc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O |
| IUPAC-namn | N-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxo-3H-isoindol-4-yl]formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.27 |
| Formel vikt | 287.0906 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?