Läs mer
N-Formyl Leurosine(>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formyl Leurosine (Vincristine Impurity G) |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C46H54N4O10/c1-7-42-15-11-17-49-19-16-44(37(42)49)30-20-31(34(56-4)21-33(30)50(25-51)38(44)46(55,41(54)58-6)39(42)59-26(3)52)45(40(53)57-5)22-27-23-48(24-43(8-2)36(27)60-43)18-14-29-28-12-9-10-13-32(28)47-35(29)45/h9-13,15,20-21,25,27,36-39,47,55H,7-8,14,16-19,22-24H2,1-6H3/t27-,36-,37?,38+,39+,42+,43+,44+,45-,46-/m0/s1 |
| Formel vikt | 822.384 |