Läs mer
N-Formyl Memantine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formylmemantine |
| CAS | 351329-88-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 H21 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-Formylmemantine, N-Formyl Memantine, Memantine Related Compound E (USP), N-3,5-Dimethyladamantan-1-yl formamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO/c1-11-3-10-4-12(2,6-11)8-13(5-10,7-11)14-9-15/h9-10H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| LEDER | CC12CC3CC(C)(C1)CC(C3)(C2)NC=O |
| IUPAC-namn | N-(3,5-dimethyl-1-adamantyl)formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.31 |
| Visa mer |