Läs mer
N-Formyl Mesalazine, TRC
Produktkod. 30392260
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30392260 5 mg
1 options
Produktkod. 30392260 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF7006955MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Formyl Mesalazine
CAS 104786-99-4
Molekylformel C8H7NO4
Kvantitet 5 mg
Synonym 5-(Formylamino)-2-hydroxybenzoic Acid, N-Formyl-5-ASA
InChI formel InChI=1S/C8H7NO4/c10-4-9-5-1-2-7(11)6(3-5)8(12)13/h1-4,11H,(H,9,10)(H,12,13)
LEDER OC(=O)c1cc(NC=O)ccc1O
IUPAC-namn 5-formamido-2-hydroxybenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 181.15
Formel vikt 181.0375