Läs mer
N-Formyl Mesalazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formyl Mesalazine |
| CAS | 104786-99-4 |
| Molekylformel | C8H7NO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-(Formylamino)-2-hydroxybenzoic Acid, N-Formyl-5-ASA |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO4/c10-4-9-5-1-2-7(11)6(3-5)8(12)13/h1-4,11H,(H,9,10)(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(NC=O)ccc1O |
| IUPAC-namn | 5-formamido-2-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vikt | 181.0375 |