Läs mer
N-Formyl-Met-Leu-Phe, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formyl-Met-Leu-Phe |
| CAS | 59880-97-6 |
| Molekylformel | C21H31N3O5S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Chemotactic Peptide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31N3O5S/c1-14(2)11-17(23-19(26)16(22-13-25)9-10-30-3)20(27)24-18(21(28)29)12-15-7-5-4-6-8-15/h4-8,13-14,16-18H,9-12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,26)(H,24,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1 |
| LEDER | CSCC[C@H](NC=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.55 |
| Formel vikt | 437.1984 |