Läs mer
MedChemExpress N-Formyl-Met-Leu-Phe
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.29% |
| CAS | 59880-97-6 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.55 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 82.5 mg/mL (188.55 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| Synonym | fMLP∣ N-Formyl-MLF |