Läs mer
N-formyl-N-[2-oxo2-(1-oxo-3,4-dihydroisokinolin-2(1H)-yl)etyl]cyklohexankarboxamid, Mikromol™
Beskrivning
N-formyl-N-[2-oxo2-(1-oxo-3,4-dihydroisokinolin-2(1H)-yl)etyl]cyklohexankarboxamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one |
| CAS | 125273-88-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C19 H22 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Praziquantel Imp. C (EP), Praziquantel USP Related Compound C, Praziquantel USP RC C, N-[2-(3,4-dihydro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)-2-oxoethyl]-N-formyl-cyclohexanecarboxamide, Praziquantel RC C (USP), Praziquantel Related Compound C, Praziquantel Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O4/c22-13-20(18(24)15-7-2-1-3-8-15)12-17(23)21-11-10-14-6-4-5-9-16(14)19(21)25/h4-6,9,13,15H,1-3,7-8,10-12H2 |
| LEDER | O=CN(CC(=O)N1CCc2ccccc2C1=O)C(=O)C3CCCCC3 |
| IUPAC-namn | N-formyl-N-[2-oxo-2-(1-oxo-3,4-dihydroisokinolin-2-yl)etyl] cyklohexankarboxamid |
| Visa mer |